Drukuj
1,3,5-Tri-tert-butylobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
223778-10G 223778-50G
SIAL223778-10GEA 531 PLN
SIAL223778-10G SIAL223778-50G
1,3,5-Tri-tert-butylobenzen, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Tri-tert-butylobenzen
Formuła: C₁₈H₃₀
MW: 246.44 g/mol
Temp. Wrzenia: 248
Temp. topnienia: 69…71 °C
Gęstość: 2.637 g/cm³ (22 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008831
Numer CAS: 1460-02-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-952-4