Drukuj
1,2,4-Trimetylobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pseudocumene
T73601-25ML T73601-2L T73601-500ML
SIALT73601-25MLEA 217 PLN
SIALT73601-25ML SIALT73601-2L SIALT73601-500ML
1,2,4-Trimetylobenzen, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Trimetylobenzen
Formuła: C₉H₁₂
Temp. Wrzenia: 169 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –44 °C
Gęstość: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008527
Numer CAS: 95-63-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-436-9
Jednostka: 3295
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,08100