Drukuj
Chlorek 2,4,6-triizopropylobenzenosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
119490-100G 119490-25G
SIAL119490-100GEA 841 PLN
SIAL119490-100G SIAL119490-25G
Chlorek 2,4,6-triizopropylobenzenosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Chlorek 2,4,6-triizopropylobenzenosulfonylu
Formuła: C₁₅H₂₃ClO₂S
MW: 302.87 g/mol
Temp. topnienia: 93…96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007433
Numer CAS: 6553-96-4
Numer WE (dawny EINECS): 229-479-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 II