Chlorek 2,4,6-triizopropylobenzenosulfonylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11458.14
A11458.22
A11458.36
A11458.14EA
456
PLN
A11458.14
A11458.22
A11458.36
Chlorek 2,4,6-triizopropylobenzenosulfonylu ≥98%
Chlorek 2,4,6-triizopropylobenzenosulfonylu
Purity: 98%
CAS No.: 6553-96-4
Molecular Formula: C15H23ClO2S
Formula Weight: 302.87
Melting Point: 94-97°
Beilstein Reference: 1218575
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007433
Formuła:
C₁₅H₂₃ClO₂S Temp. topnienia: 94…97 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007433 Numer CAS: 6553-96-4 Numer WE (dawny EINECS): 229-479-6 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |