Drukuj
Chlorek 2,4,6-triizopropylobenzenosulfonylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulphonyl chloride
152790250 152791000
ACRO152790250EA 302 PLN
ACRO152790250 ACRO152791000
Chlorek 2,4,6-triizopropylobenzenosulfonylu 97%
Chlorek 2,4,6-triizopropylobenzenosulfonylu
Formuła: C₁₅H₂₃ClO₂S
MW: 302.87 g/mol
Temp. topnienia: 93…97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007433
Numer CAS: 6553-96-4
Numer WE (dawny EINECS): 229-479-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 97 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %
Gel strength ≥700 g/cm² (1.5 %)
Gel point 32 to 38 °C (1.5 %)
Ash ≤5 %
pH 6.0 to 7.5 (10 % suspension)