Chlorek 2-mezytylenosulfonylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 773-64-8
Molecular Formula: C9H11ClO2S
Formula Weight: 218.70
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₁ClO₂S Temp. Wrzenia: 150 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 53…57 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00007434 Numer CAS: 773-64-8 Numer WE (dawny EINECS): 212-257-8 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |