Drukuj
Chlorek 2-mezytylenosulfonylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
125590250 125591000 125595000
ACRO125590250EA 265 PLN
ACRO125590250 ACRO125591000 ACRO125595000
Chlorek 2-mezytylenosulfonylu 99%
Chlorek 2-mezytylenosulfonylu
Formuła: C₉H₁₁ClO₂S
Temp. Wrzenia: 150 °C (20 mmHg)
Temp. topnienia: 53…57 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00007434
Numer CAS: 773-64-8
Numer WE (dawny EINECS): 212-257-8
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Cl)