Drukuj
2,3,5-Trimetylohydrochinon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
T76503-100G T76503-500G
SIALT76503-100GEA 213 PLN
SIALT76503-100G SIALT76503-500G
2,3,5-Trimetylohydrochinon, Sigma-Aldrich®
2,3,5-Trimetylohydrochinon
Formuła: C₉H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 295 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 172…174 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002346
Numer CAS: 700-13-0
Numer WE (dawny EINECS): 211-838-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III