2,3,5-Trimetylohydrochinon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,3,5-Trimethylbenzene-1,4-diol, Trimethylhydroquinone
B22819.22
B22819.36
B22819.22EA
315
PLN
B22819.22
B22819.36
2,3,5-Trimetylohydrochinon ≥98%
2,3,5-Trimetylohydrochinon
Purity: 98%
CAS No.: 700-13-0
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.20
Flash Point: 140°(284°F)
Melting Point: 169-174°
Beilstein Reference: 1909183
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00002346
Formuła:
C₉H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 295 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 169…174 °C Temp. Zapłonu: 140 °C (284 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002346 Numer CAS: 700-13-0 Numer WE (dawny EINECS): 211-838-3 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |