Drukuj
2,3,5-Trimetylohydrochinon 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,3,5-Trimethylbenzene-1,4-diol, Trimethylhydroquinone
140151000 140155000
ACRO140151000EA 224 PLN
ACRO140151000 ACRO140155000
2,3,5-Trimetylohydrochinon 97%
2,3,5-Trimetylohydrochinon
Formuła: C₉H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 295 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 169…174 °C
Temp. Zapłonu: 191 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002346
Numer CAS: 700-13-0
Numer WE (dawny EINECS): 211-838-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 174 °C
GC ≥96.0 %