Drukuj
2,3,5-Trimetylofenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
T78603-100G T78603-5G
SIALT78603-100GEA 400 PLN
SIALT78603-100G SIALT78603-5G
2,3,5-Trimetylofenol, Sigma-Aldrich®
2,3,5-Trimetylofenol
Formuła: C₉H₁₂O
Temp. Wrzenia: 230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002228
Numer CAS: 697-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 211-806-9
Jednostka: 2430
ADR: 8,III