2,5-Dimethylbenzyl alcohol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L01624.03
L01624.06
L01624.03EA
440
PLN
L01624.03
L01624.06
2,5-Dimethylbenzyl alcohol ≥97%
2,5-Dimethylbenzyl alcohol
Purity: 97+%
CAS No.: 53957-33-8
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5360
Melting Point: 40-42°
Boiling Point: 232-234°
Beilstein Reference: 2243420
MDL No.: MFCD00004625
Formuła:
C₉H₁₂O MW: 136.19 g/mol Temp. Wrzenia: 232…234 °C Temp. topnienia: 40…42 °C Gęstość: 1.011 Temp. Zapłonu: 107 °C (224 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004625 Numer CAS: 53957-33-8 Numer WE (dawny EINECS): 258-888-2 |