3,5-Dimethylbenzyl alcohol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(3,5-Dimethylphenyl)methanol, 5-(Hydroxymethyl)-m-xylene, 3,5-Dimethylbenzylalcohol
L14726.03
L14726.06
L14726.14
L14726.03EA
274
PLN
L14726.03
L14726.06
L14726.14
3,5-Dimethylbenzyl alcohol ≥99%
3,5-Dimethylbenzyl alcohol
Purity: 99%
CAS No.: 27129-87-9
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5310
Boiling Point: 218-221°
Beilstein Reference: 2077285
MDL No.: MFCD00004648
Formuła:
C₉H₁₂O Temp. Wrzenia: 218…221 °C Temp. Zapłonu: 106 °C (222 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004648 Numer CAS: 27129-87-9 Numer WE (dawny EINECS): 248-241-2 |