2,4-Dimethylbenzyl alcohol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L02899.03
L02899.06
L02899.03EA
285
PLN
L02899.03
L02899.06
2,4-Dimethylbenzyl alcohol ≥97%
2,4-Dimethylbenzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 16308-92-2
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₂O Temp. Wrzenia: 120…121 °C (13 mmHg) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004624 Numer CAS: 16308-92-2 Numer WE (dawny EINECS): 240-393-8 |