Drukuj
2,4,6-Tri-tert-butyloanilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
223050-1G 223050-5G
SIAL223050-1GEA 186 PLN
SIAL223050-1G SIAL223050-5G
2,4,6-Tri-tert-butyloanilina, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Tri-tert-butyloanilina
Formuła: C₁₈H₃₁N
Temp. Wrzenia: 302 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 145 °C
Gęstość: 0,991 g/cm³ (19.85 °C)
Numer MDL: MFCD00011645
Numer CAS: 961-38-6
Numer WE (dawny EINECS): 213-507-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III