Drukuj
2,5-Dimethylbenzylamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (2,5-Dimethylphenyl)methanamine
350860010 350860050
ACRO350860010EA 77.3 PLN
ACRO350860010 ACRO350860050
2,5-Dimethylbenzylamine 98%
2,5-Dimethylbenzylamine
Formuła: C₉H₁₃N
MW: 135.21 g/mol
Numer MDL: MFCD00039780
Numer CAS: 93-48-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-250-8
Jednostka: 2735
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %