Drukuj
2,4-Dimethylbenzylamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
365530010 365530050
ACRO365530010EA 282 PLN
ACRO365530010 ACRO365530050
2,4-Dimethylbenzylamine 98%
2,4-Dimethylbenzylamine
Formuła: C₉H₁₃N
MW: 135.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 218 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00025575
Numer CAS: 94-98-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-380-5
Jednostka: 2735
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %