Chlorek 2,4,6-trimetylobenzoilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,4,6-Trimethylbenzene-1-carbonyl chloride, 2,4,6-Trimethylbenzoyl Chloride
A14407.09
A14407.18
A14407.09EA
611
PLN
A14407.09
A14407.18
Chlorek 2,4,6-trimetylobenzoilu ≥98%
Chlorek 2,4,6-trimetylobenzoilu
Purity: 98+%
CAS No.: 938-18-1
Molecular Formula: C10H11ClO
Formula Weight: 182.65
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₁ClO Temp. Wrzenia: 143…146 °C (60 mmHg) Gęstość: 1,10 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013650 Numer CAS: 938-18-1 Numer WE (dawny EINECS): 213-339-6 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |