Drukuj
Chlorek 2,4,6-trimetylobenzoilu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4,6-Trimethylbenzene-1-carbonyl chloride, 2,4,6-Trimethylbenzoyl Chloride
244280100 244280500
ACRO244280100EA 426 PLN
ACRO244280100 ACRO244280500
Chlorek 2,4,6-trimetylobenzoilu 98%
Chlorek 2,4,6-trimetylobenzoilu
Formuła: C₁₀H₁₁ClO
Temp. Wrzenia: 143…146 °C (60 mmHg)
Gęstość: 1,0967 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00013650
Numer CAS: 938-18-1
Numer WE (dawny EINECS): 213-339-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %