Chlorek 2,4,6-triizopropylobenzoilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11280.06
A11280.14
A11280.22
A11280.06EA
683
PLN
A11280.06
A11280.14
A11280.22
Chlorek 2,4,6-triizopropylobenzoilu ≥98%
Chlorek 2,4,6-triizopropylobenzoilu
Purity: 98+%
CAS No.: 57199-00-5
Molecular Formula: C16H23ClO
Formula Weight: 266.81
Melting Point: 78-82°
Beilstein Reference: 2269534
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00015030
Formuła:
C₁₆H₂₃ClO Temp. Wrzenia: 107…108 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 78…82 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015030 Numer CAS: 57199-00-5 Numer WE (dawny EINECS): 260-614-1 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |