2',5'-Dimetyloacetofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A11432.06
A11432.14
A11432.06EA
282
PLN
A11432.06
A11432.14
2',5'-Dimetyloacetofenon ≥98%
2',5'-Dimetyloacetofenon
Purity: 98+%
CAS No.: 2142-73-6
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5290
Odour: Characteristic
Boiling Point: 230-231°
Beilstein Reference: 2042139
MDL No.: MFCD00014988
Formuła:
C₁₀H₁₂O Temp. Wrzenia: 231 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –18 °C Gęstość: 1,0154 g/cm³ (0 °C) Temp. Zapłonu: 95 °C (203 °F) |
Numer MDL:
MFCD00014988 Numer CAS: 2142-73-6 Numer WE (dawny EINECS): 218-399-7 |