Kwas 2,4,6-trimetylofenyloboronowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24060.03
B24060.06
B24060.14
B24060.03EA
320
PLN
B24060.03
B24060.06
B24060.14
Kwas 2,4,6-trimetylofenyloboronowy ≥97%
Kwas 2,4,6-trimetylofenyloboronowy
Purity: 97%
CAS No.: 5980-97-2
Molecular Formula: C9H13BO2
Formula Weight: 164.01
Melting Point: ca 120-127°
Beilstein Reference: 2831927
Formuła:
C₉H₁₃BO₂ Temp. topnienia: ∼120…127 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00236060 Numer CAS: 5980-97-2 |