4,4'-Dimetylobifenyl ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B25089.03
B25089.06
B25089.14
B25089.03EA
334
PLN
B25089.03
B25089.06
B25089.14
4,4'-Dimetylobifenyl ≥99%
4,4'-Dimetylobifenyl
Purity: 99%
CAS No.: 613-33-2
Molecular Formula: C14H14
Formula Weight: 182.27
Melting Point: 118-122°
Boiling Point: 295°
MDL No.: MFCD00008545
Formuła:
C₁₄H₁₄ Temp. Wrzenia: 295 °C Temp. topnienia: 118…122 °C Gęstość: 1,102 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008545 Numer CAS: 613-33-2 Numer WE (dawny EINECS): 210-337-7 |