Drukuj
4,4'-Di-tert-butylobifenyl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1-tert-butyl-4-(4-tert-butylphenyl)benzene, 4,4'-Di-tert-butyl-1,1'-biphenyl
M-Clarity™ quality level = MQ200
193801-25G 193801-5G
SIAL193801-25GEA 834 PLN
SIAL193801-25G SIAL193801-5G
4,4'-Di-tert-butylobifenyl, Sigma-Aldrich®
4,4'-Di-tert-butylobifenyl
Formuła: C₂₀H₂₆
Temp. Wrzenia: 228 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 127 °C
Gęstość: 0,9691 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008834
Numer CAS: 1625-91-8
Numer WE (dawny EINECS): 216-615-4