Drukuj
4,4'-Di-tert-butylobifenyl 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 1-tert-butyl-4-(4-tert-butylphenyl)benzene, 4,4'-Di-tert-butyl-1,1'-biphenyl
291880050 291880250
ACRO291880050EA 288 PLN
ACRO291880050 ACRO291880250
4,4'-Di-tert-butylobifenyl 99+%
4,4'-Di-tert-butylobifenyl
Formuła: C₂₀H₂₆
Temp. Wrzenia: 190…192 °C (13 mmHg)
Temp. topnienia: 126…129 °C
Gęstość: 0,9691 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008834
Numer CAS: 1625-91-8
Numer WE (dawny EINECS): 216-615-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 129 °C
GC ≥99.0 %