4,4'-Dimetylobenzyl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1,2-Di-(4-methylphenyl)-1,2-ethanedione, Bis(4-methylphenyl)ethanedione, Di-p-tolylethanedione, 1,2-Di-p-tolylethane-1,2-dione
A18576.03
A18576.06
A18576.14
A18576.03EA
238
PLN
A18576.03
A18576.06
A18576.14
4,4'-Dimetylobenzyl ≥98%
4,4'-Dimetylobenzyl
Purity: 98%
CAS No.: 3457-48-5
Molecular Formula: C16H14O2
Formula Weight: 238.29
Melting Point: 102-104°
MDL No.: MFCD00008554
Formuła:
C₁₆H₁₄O₂ Temp. Wrzenia: 209…211 °C (7 mmHg) Temp. topnienia: 102…104 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008554 Numer CAS: 3457-48-5 Numer WE (dawny EINECS): 222-388-2 |