4-Nitrobenzophenone ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20405.06
B20405.14
B20405.06EA
151
PLN
B20405.06
B20405.14
4-Nitrobenzophenone ≥99%
4-Nitrobenzophenone
Purity: 99%
CAS No.: 1144-74-7
Molecular Formula: C13H9NO3
Formula Weight: 227.22
Melting Point: 136-138°
Beilstein Reference: 1912753
Formuła:
C₁₃H₉NO₃ Temp. topnienia: 136…138 °C Gęstość: 1,406 g/cm³ (0 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007354 Numer CAS: 1144-74-7 Numer WE (dawny EINECS): 214-542-2 |