Drukuj
4,4'-Bis(dimetyloamino)benzofenon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4,4′-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4'-Di(dimethylamino)benzophenone, Michler's ketone, Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08125.0250 8.08125.1000
8.08125.0250EA 299 PLN
8.08125.0250 8.08125.1000
4,4'-Bis(dimetyloamino)benzofenon for synthesis, Sigma-Aldrich®
4,4'-Bis(dimetyloamino)benzofenon
Formuła: C₁₇H₂₀N₂O
MW: 268.36 g/mol
Temp. Wrzenia: 428
Temp. topnienia: 172
Temp. Zapłonu: 220
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008312
Numer CAS: 90-94-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-027-5
Jednostka: 2811
Klasyfikacja Merck : 12,06265
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.4 g/l (20 °C)
Melting Point 172 - 175 °C
Molar Mass 268.35 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Boiling Point 360 °C (1013 hPa)
Flash Point 220 °C
Ignition Point 480 °C