4,4'-Bis(dimetyloamino)benzofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4,4′-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4'-Di(dimethylamino)benzophenone, Michler's ketone, Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methanone
A11889.22
A11889.36
A11889.22EA
320
PLN
A11889.22
A11889.36
4,4'-Bis(dimetyloamino)benzofenon ≥98%
4,4'-Bis(dimetyloamino)benzofenon
Purity: 98%
CAS No.: 90-94-8
Molecular Formula: C17H20N2O
Formula Weight: 268.36
Flash Point: 220°(428°F)
Melting Point: 174-176°
Boiling Point:
Formuła:
C₁₇H₂₀N₂O MW: 268.36 g/mol Temp. Wrzenia: >360 °C Temp. topnienia: 174…176 °C Temp. Zapłonu: 220 °C (428 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008312 Numer CAS: 90-94-8 Numer WE (dawny EINECS): 202-027-5 Jednostka: 2811 Klasyfikacja Merck : 12,06265 |