Drukuj
4,4'-Bis(dimetyloamino)benzofenon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
164490050 164491000 164495000
ACRO164490050EA 136 PLN
ACRO164490050 ACRO164491000 ACRO164495000
4,4'-Bis(dimetyloamino)benzofenon 98%
4,4'-Bis(dimetyloamino)benzofenon
Formuła: C₁₇H₂₀N₂O
Temp. Wrzenia: 428 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 171…176 °C
Temp. Zapłonu: 220 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008312
Numer CAS: 90-94-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-027-5
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06265
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Blue to dark blue to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 176 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %