Drukuj
4,4'-Bis(dietyloamino)benzofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, 4,4-Bis(diethylamino) benzophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
160326-25G 160326-100G
SIAL160326-25GEA 624 PLN
SIAL160326-25G SIAL160326-100G
4,4'-Bis(dietyloamino)benzofenon, Sigma-Aldrich®
4,4'-Bis(dietyloamino)benzofenon
Formuła: C₂₁H₂₈N₂O
Temp. Wrzenia: 420 °C (1013 hPa)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009044
Numer CAS: 90-93-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-025-4
Jednostka: 3077
ADR: 9,III