4,4'-Bis(dietyloamino)benzofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, 4,4-Bis(diethylamino) benzophenone
B22288.14
B22288.22
B22288.14EA
541
PLN
B22288.14
B22288.22
4,4'-Bis(dietyloamino)benzofenon ≥98%
4,4'-Bis(dietyloamino)benzofenon
Purity: 99%
CAS No.: 90-93-7
Molecular Formula: C21H28N2O
Formula Weight: 324.47
Flash Point: 151°(303°F)
Odour: Odourless
pH: 4-6
Melting Point: 93-95°
Beilstein Reference: 2148611
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00009044
Formuła:
C₂₁H₂₈N₂O MW: 324.47 g/mol Temp. Wrzenia: 420 Temp. topnienia: 93…95 °C Temp. Zapłonu: 151 °C (303 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009044 Numer CAS: 90-93-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-025-4 Jednostka: 3077 |