Drukuj
4,4'-Bis(dietyloamino)benzofenon 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, 4,4-Bis(diethylamino) benzophenone
170810250 170811000
ACRO170810250EA 271 PLN
ACRO170810250 ACRO170811000
4,4'-Bis(dietyloamino)benzofenon 99+%
4,4'-Bis(dietyloamino)benzofenon
Formuła: C₂₁H₂₈N₂O
Temp. Wrzenia: 420 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 93…95 °C
Temp. Zapłonu: 151 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009044
Numer CAS: 90-93-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-025-4
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to yellow-green Powder or granules and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 96 °C
HPLC ≥99.0 %