4-Metylobenzofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M29959-10G
M29959-50G
SIALM29959-10GEA
141
PLN
SIALM29959-10G
SIALM29959-50G
4-Metylobenzofenon, Sigma-Aldrich®
4-Metylobenzofenon
Formuła:
C₁₄H₁₂O Temp. Wrzenia: 326 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 53…57 °C Gęstość: 0,9926 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00008553 Numer CAS: 134-84-9 Numer WE (dawny EINECS): 205-159-1 Klasyfikacja Merck : 12,07470 |