4-Metylobenzofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A15479.18
A15479.36
A15479.18EA
463
PLN
A15479.18
A15479.36
4-Metylobenzofenon ≥98%
4-Metylobenzofenon
Purity: 98%
CAS No.: 134-84-9
Molecular Formula: C14H12O
Formula Weight: 196.25
Flash Point: 143°(289°F)
Melting Point: 53-57°
Boiling Point: 326°
Beilstein Reference: 1909310
Merck Reference: 14,7317
MDL No.: MFCD00008553
Formuła:
C₁₄H₁₂O Temp. Wrzenia: 326 °C Temp. topnienia: 53…57 °C Gęstość: 0,9926 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 143 °C (289 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008553 Numer CAS: 134-84-9 Numer WE (dawny EINECS): 205-159-1 Klasyfikacja Merck : 14,7317 |