Drukuj
4-Metylobenzofenon 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
126350500 126352500
ACRO126350500EA 336 PLN
ACRO126350500 ACRO126352500
4-Metylobenzofenon 97%
4-Metylobenzofenon
Formuła: C₁₄H₁₂O
Temp. Wrzenia: 326 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 53…57 °C
Gęstość: 0,9926 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 143 °C
Numer MDL: MFCD00008553
Numer CAS: 134-84-9
Numer WE (dawny EINECS): 205-159-1
Klasyfikacja Merck : 12,07470
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥96.0 %