3-Methylbenzophenone ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
m-Methylbenzophenone
A19568.09
A19568.18
A19568.09EA
321
PLN
A19568.09
A19568.18
3-Methylbenzophenone ≥99%
3-Methylbenzophenone
Purity: 99%
CAS No.: 643-65-2
Molecular Formula: C14H12O
Formula Weight: 196.25
Flash Point:
Formuła:
C₁₄H₁₂O MW: 196.25 g/mol Temp. Wrzenia: 316 °C Temp. topnienia: 0…2 °C Gęstość: 1.093 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008535 Numer CAS: 643-65-2 Numer WE (dawny EINECS): 211-401-7 |