2-Methylbenzophenone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
o-Methylbenzophenone
A14779.09
A14779.18
A14779.09EA
371
PLN
A14779.09
A14779.18
2-Methylbenzophenone ≥98%
2-Methylbenzophenone
Purity: 98+%
CAS No.: 131-58-8
Molecular Formula: C14H12O
Formula Weight: 196.25
Flash Point:
Formuła:
C₁₄H₁₂O MW: 196.25 g/mol Temp. Wrzenia: 309…311 °C Temp. topnienia: –18 °C Gęstość: 1.085 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008518 Numer CAS: 131-58-8 Numer WE (dawny EINECS): 205-032-0 Klasyfikacja Merck : 12,07470 |