Drukuj
o-Etylotoluen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
E49401-25G E49401-5G
SIALE49401-25GEA 921 PLN
SIALE49401-25G SIALE49401-5G
o-Etylotoluen, Sigma-Aldrich®
o-Etylotoluen
Formuła: C₉H₁₂
Temp. Wrzenia: 164 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –17 °C
Gęstość: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009257
Numer CAS: 611-14-3
Numer WE (dawny EINECS): 210-255-1
Jednostka: 3295
ADR: 3,III