Drukuj
2,6-Dimetylotiofenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1,3-Dimethyl-2-mercaptobenzene, 2-Mercapto-m-xylene, 2,6-Dimethylbenzene-1-thiol, 2,6-Dimethylbenzenethiol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W366609-100G-K W366609-25G-K
SIALW366609-100G-KEA 4970 PLN
SIALW366609-100G-K SIALW366609-25G-K
2,6-Dimetylotiofenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimetylotiofenol
Formuła: C₈H₁₀S
Temp. Wrzenia: 76 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,038 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00010021
Numer CAS: 118-72-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-272-3
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III