Drukuj
2,5-Di-tert-butylohydrochinon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: BHQ
M-Clarity™ quality level = MQ200
112976-1KG 112976-25G
SIAL112976-1KGEA 687 PLN
SIAL112976-1KG SIAL112976-25G
2,5-Di-tert-butylohydrochinon, Sigma-Aldrich®
2,5-Di-tert-butylohydrochinon
Formuła: C₁₄H₂₂O₂
Temp. Wrzenia: 334 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 212 °C
Gęstość: 1,078 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008825
Numer CAS: 88-58-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-841-8