2,5-Di-tert-butylohydrochinon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14606.0B
A14606.30
A14606.0BEA
765
PLN
A14606.0B
A14606.30
2,5-Di-tert-butylohydrochinon ≥98%
2,5-Di-tert-butylohydrochinon
Purity: 98+%
CAS No.: 88-58-4
Molecular Formula: C14H22O2
Formula Weight: 222.33
Flash Point:
Formuła:
C₁₄H₂₂O₂ Temp. Wrzenia: 321 °C Temp. topnienia: 214…218 °C Gęstość: 1,070 Temp. Zapłonu: >200 °C (392 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008825 Numer CAS: 88-58-4 Numer WE (dawny EINECS): 201-841-8 |