Drukuj
2,5-Di-tert-butylohydrochinon 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
150840010 150840025
ACRO150840010EA 494 PLN
ACRO150840010 ACRO150840025
2,5-Di-tert-butylohydrochinon 99%
2,5-Di-tert-butylohydrochinon
Formuła: C₁₄H₂₂O₂
Temp. Wrzenia: 334 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 212…218 °C
Gęstość: 1,078 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 216 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008825
Numer CAS: 88-58-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-841-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light beige to pink-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 218 °C
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +131° to +137° (20 °C, 589 nm) (c=1,MeOH)