Alkohol 4-(hydroksymetylo)benzylowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
p-Phenylenedimethanol, 1,4-Benzenedimethanol, 1,4-Bis(hydroxymethyl)-benzene, p-Xylene-α,α'-diol
A14405.06
A14405.14
A14405.22
A14405.06EA
414
PLN
A14405.06
A14405.14
A14405.22
Alkohol 4-(hydroksymetylo)benzylowy ≥99%
Alkohol 4-(hydroksymetylo)benzylowy
Purity: 99%
CAS No.: 589-29-7
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 117-121°
Boiling Point: 138-143°/1mm
MDL No.: MFCD00004665
Formuła:
C₈H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 138…143 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 117…121 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004665 Numer CAS: 589-29-7 Numer WE (dawny EINECS): 209-641-2 |