Drukuj
Alkohol 4-(hydroksymetylo)benzylowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: p-Phenylenedimethanol, 1,4-Benzenedimethanol, 1,4-Bis(hydroxymethyl)-benzene, p-Xylene-α,α'-diol
105280500 105280100
ACRO105280500EA 1580 PLN
ACRO105280500 ACRO105280100
Alkohol 4-(hydroksymetylo)benzylowy 99%
Alkohol 4-(hydroksymetylo)benzylowy
Formuła: C₈H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 138…143 °C (1 mmHg)
Temp. topnienia: 116…119 °C
Numer MDL: MFCD00004665
Numer CAS: 589-29-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-641-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 119 °C
GC ≥98.5 %