3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,3-Benzenedimethanol, m-Xylene-α,α'-diol, m-Phenylenedimethanol
B23417.03
B23417.06
B23417.14
B23417.03EA
236
PLN
B23417.03
B23417.06
B23417.14
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol ≥98%
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 626-18-6
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 154-159°/13mm
MDL No.: MFCD00004649
Formuła:
C₈H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 154…159 °C (13 mmHg) Temp. topnienia: 56…60 °C Gęstość: 1,161 g/cm³ (18 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004649 Numer CAS: 626-18-6 Numer WE (dawny EINECS): 210-934-2 |