Drukuj
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3-Benzenedimethanol, m-Xylene-α,α'-diol, m-Phenylenedimethanol
188200020 188200100
ACRO188200020EA 201 PLN
ACRO188200020 ACRO188200100
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol 98%
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₁₀O₂
MW: 138.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 154…159 °C (13 mmHg)
Temp. topnienia: 56…60 °C
Numer MDL: MFCD00004649
Numer CAS: 626-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-934-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 59 °C
GC ≥97.5 %