Alkohol 2-(Hydroksymetylo)benzylowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41297.0001
8.41297.0010
8.41297.0001EA
292
PLN
8.41297.0001
8.41297.0010
Alkohol 2-(Hydroksymetylo)benzylowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Alkohol 2-(Hydroksymetylo)benzylowy
Formuła:
C₈H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 291 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 62…64 °C |
Numer MDL:
MFCD00004626 Numer CAS: 612-14-6 Numer WE (dawny EINECS): 210-293-9 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point | 62 - 64 °C |
Molar Mass | 138.16 g/mol |
Synonyms | 1,2-Bishydroxymethylbenzene |
Hill Formula | C8H10O2 |