Alkohol 2-(Hydroksymetylo)benzylowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
o-Phenylenedimethanol, o-Xylene-α,α'-diol, 1,2-Benzenedimethanol
B23008.03
B23008.06
B23008.14
B23008.03EA
349
PLN
B23008.03
B23008.06
B23008.14
Alkohol 2-(Hydroksymetylo)benzylowy ≥97%
Alkohol 2-(Hydroksymetylo)benzylowy
Purity: 97%
CAS No.: 612-14-6
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 59-64°
Beilstein Reference: 508775
Formuła:
C₈H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 291 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 59…64 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004626 Numer CAS: 612-14-6 Numer WE (dawny EINECS): 210-293-9 |