Drukuj
Alkohol 2-(Hydroksymetylo)benzylowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: o-Phenylenedimethanol, o-Xylene-α,α'-diol, 1,2-Benzenedimethanol
180410025 180410100
ACRO180410025EA 464 PLN
ACRO180410025 ACRO180410100
Alkohol 2-(Hydroksymetylo)benzylowy 97%
Alkohol 2-(Hydroksymetylo)benzylowy
Formuła: C₈H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 291 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 61…64 °C
Temp. Zapłonu: 145 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004626
Numer CAS: 612-14-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-293-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61.0 to 65.0 °C
GC ≥96.0 %